Learn More
SCAT™ Safety Funnel 'ARNOLD' Replacement Lid
Replacement lid for the Safety Funnel 'ARNOLD' V2.0.
37.65 CHF - 47.45 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | ARNOLD Funnel |
---|---|
Enthält | Replacement Lid |
Produkttyp | Trichterdeckel |
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17808733
|
SCAT™
319002 |
Black | HDPE-EC |
47.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17888723
|
SCAT™
319001 |
Blue, White | HDPE |
37.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Spare/replacement lid for use with the 'ARNOLD' V2.0 Safety Funnel
Spezifikation
ARNOLD Funnel | |
Replacement Lid | |
Trichterdeckel |