Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glaskörbe mit breitem Hals und geraden Seiten, Sicherheitsbeschichtung, mit weißen Polypropylenverschlüssen Artikelnummer.: 16104477
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Durchsichtige Glaskörbe mit breitem Hals und geraden Seiten, Sicherheitsbeschichtung, mit weißen Polypropylenverschlüssen
Artikelnummer. 16104477 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
240 ml, PTFE/Polyethylenschaum
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 ml
480 ml
950 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Artikelnummer. 16104477
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben mit Sicherheitsbeschichtung aus Plastisol ist leichter zu greifen und schwer zu brechen.
  • Beschichtet mit Plastisol
  • Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
  • Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
  • Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit
  • Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 67 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 53 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben, mit Plastisolbeschichtung für mehr Sicherheit, einfacheres Greifen und höhere Bruchfestigkeit
Enthält Kappe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 92 mm
Material Glas
Menge 12
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 70-400
Klarheit Klar
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 89 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Verschlusstyp Kappe
Name des Produkts
Fisherbrand™ Durchsichtige Glaskörbe mit breitem Hals und geraden Seiten, Sicherheitsbeschichtung, mit weißen Polypropylenverschlüssen >