Learn More
Fisherbrand™ Chemikalienbeständige Schutzbrille Economy
Artikelnummer. 15648825 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Chemikalienbeständige Spritzschutzbrille
Click to view available options
:
Chemikalienbeständige Spritzschutzbrille
Preiswerte Schutzbrille zum Schutz vor Chemikalienspritzern
  • Klare Polycarbonat-Linse
  • Der weiche, flexible PVC-Körper passt sich den Gesichtskonturen an und sorgt so für eine bequeme Passform
  • Das verstellbare Kopfband sorgt für eine individuelle Passform
  • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Runde Belüftungsöffnungen ermöglichen einen ungehinderten Luftstrom durch die Brille
Compliance
Erfüllt ANSI™ Z87.1-2010
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI Z87.1
Form Rund
Linsenbeschichtung Unbeschichtet
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Spritzschutzbrille zum Schutz vor Chemikalien
Einzelheiten zur Belüftung Runde Belüftungsöffnungen
Material Polycarbonat
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial PVC
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Chemikalienbeständige Schutzbrille Economy >