Learn More
SCAT HPLC Safety Caps
GREENER_CHOICE
Die SCAT Safety Caps bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung. Entnehmen Sie Ihre Lösungsmittel sicher aus Flaschen und Behältern, ohne gefährlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt zu sein.
125.00 CHF - 314.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC-Systeme
Material PTFE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Gewindegröße (metrisch) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Gewindegröße (metrisch) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10851421
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SCAT
107030
Laborflaschen 1 PFA-Anschluss mit 3,2 mm Außendurchmesser, 1 Luftventil GLS80. Schutzkappe I
125.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10348149
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SCAT
107607
Flaschen mit geschliffenem Hals 29/32 mm 2 PFA-Anschlüsse mit 3,2 mm Außendurchmesser, 1 Luftventil NS29/32 Sicherheitskappe II
150.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10541728
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SCAT
107031
Laborflaschen 2 PFA-Anschlüsse mit 3,2 mm Außendurchmesser, 1 Luftventil GLS80. Sicherheitskappe II
138.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16554170
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SCAT
107742
Laborflaschen 3 PFA-Anschlüsse mit 3,2 mm Außendurchmesser, 1 Luftventil GLS40. Sicherheitskappe III
138.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15168299
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SCAT
107512
Laborflaschen 3 PFA-Anschlüsse mit 1,6/2,3/3,2 mm AD, 2 PFA-Blindstopfen, 1 Luftventil GL38. Sicherheitskappe III
126.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10839170
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SCAT
Laborflaschen 3 PFA-Anschlüsse mit 3,2 mm Außendurchmesser, 1 Luftventil GLS80. Sicherheitskappe III
150.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10222440
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
SCAT
107035
Laborflaschen 4 PFA-Anschlüsse mit 3,2 mm Außendurchmesser, 1 Luftventil B83. Sicherheitskappe IV
314.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Komplett mit integriertem Belüftungsventil mit Wechselindikator für den Druckausgleich.
  • Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
  • 360° drehbarer und bis 200 °C autoklavierbarer Schraubverschluss für maximale Flexibilität
  • Stabile Konstruktion für höchste Sicherheit und einfache Handhabung
  • Chemisch beständig gegen aggressive organische Lösungsmittel
  • Attraktives Design und übersichtliche Anordnung der Anschlüsse
  • Verbessertes Design für den einfachen Anschluss von Kapillaren in verschiedenen Farben
  • Kostenloses Luftventil mit Wechselanzeige bei jeder SafetyCap enthalten
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Autoklavierbar
    HPLC-Systeme
    PTFE
    Dokumentation
    Product Certifications
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    SCAT HPLC Safety Caps