Learn More
Justrite™ SAEURE/BASE SCHRANK 285 L AUTO AUTOMATIC
Marke:  Justrite™ 8922221
Artikelnummer. 11975426
  • 2695.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
1 Tür, selbstschließend, nicht für Phenol, Salpetersäure/Schwefelsäure, Stahl, Doppelwand, Epoxidpulverbeschichtung, Doppelschlitze, Erdungsdrahtverbindungen, auslaufsichere Schüttelfrost, Nivellierfüße, blau, 1,651 mm x 591 mm x 457 mm (B x H x T), 83 l
Spezifikation
Spezifikation
Self-close
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ SAEURE/BASE SCHRANK 285 L AUTO AUTOMATIC >