Learn More
Justrite™ SAEURE/BASE SCHRANK 900 L AUTO AUTOMATIC
Marke: Justrite™ 8960221
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Selbstschließend, 2 verstellbare Einlegeböden, nicht für Phenol, Salpetersäure/Schwefelsäure, Stahl, Doppelwand-Doppelentlüftungsschlitze, Erdungsdrahtverbindungen, auslaufsichere Schwellen, blaue Nivellierfüße, 1,651 mm x 864 mm x 864 mm (B x H x T) 227 l
JTT001 International Catalogue May 2010
DateigrößeVersion: 6.4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ SAEURE/BASE SCHRANK 900 L AUTO AUTOMATIC >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur