Learn More
DuPont™ Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ Schutzanzüge (Modell CHF5 HDPE)
GREENER_CHOICE
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Overall mit Kapuze ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab und bietet eine ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel und Fasern.
Marke:  DuPont™ D14663953
184.18 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24380" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12971345
  • 244.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Overall mit Kapuze ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch wasserbasierte Flüssigkeiten ab und schafft eine ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel und Fasern.
  • Robust und dennoch leicht (<180 g pro Kleidungsstück)
  • Kapuze, Bündchen und Knöchel elastisch sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
  • Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
  • Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff
  • 3-teilige Kapuze für optimale Anpassung beim Drehen des Kopfes
  • Weiß, erhältlich in den Größen S bis XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze
Tyvek™ Flashspun HDPE
Ja
Elastisch
Mit Kapuze
Selbstverriegelnder Reißverschluss mit Abdeckleiste
Kategorie III, Typ 5-B und 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Pharmazeutische Handhabung, chemische Verarbeitung, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartung und Betrieb, automatische Spritzlackierung und viele andere.
Classic Xpert
S
Weiß
Gummizug im Rücken
Elastisch
3-teilig
Genäht
84 bis 92 cm
100/Packung
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ Schutzanzüge (Modell CHF5 HDPE) > Größe: Klein
Der Anwender sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.