Learn More
DuPont™ Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ Schutzanzüge (Modell CHF5 HDPE)
GREENER_CHOICE
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Overall mit Kapuze ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab und bietet eine ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel und Fasern.
Marke:  DuPont™ D14663977
731.07 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11713103
  • 913.00 CHF / 100 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Overall mit Kapuze ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch wasserbasierte Flüssigkeiten ab und schafft eine ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel und Fasern.
  • Robust und dennoch leicht (<180 g pro Kleidungsstück)
  • Kapuze, Bündchen und Knöchel elastisch sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
  • Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
  • Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff
  • 3-teilige Kapuze für optimale Anpassung beim Drehen des Kopfes
  • Weiß, erhältlich in den Größen S bis XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze
Tyvek™ Flashspun HDPE
Ja
Elastisch
Mit Kapuze
Selbstverriegelnder Reißverschluss mit Abdeckleiste
Kategorie III, Typ 5-B und 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Pharmazeutische Handhabung, chemische Verarbeitung, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartung und Betrieb, automatische Spritzlackierung und viele andere.
Classic Xpert
L
Weiß
Gummizug im Rücken
Elastisch
3-teilig
Genäht
100 bis 108 cm
100/Packung
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehr
    Aktionscode: 24131
    Gültig bis zum2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ Schutzanzüge (Modell CHF5 HDPE) > Größe: Groß
Der Anwender sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.