Learn More
Brady™ SafeKey Padlocks - Nylon with 38 mm Plastic Shackle, Keyed Alike
The ultimate locks for all of your safety and security needs
72.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Vorhängeschlösser mit Schlüssel |
---|---|
Schlüsseltyp | Gleiche Schlüssel |
Material | Nylon |
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel | 0,25 in |
Durchmesser (metrisch) Bügel | 6,4 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17140351
|
Brady™
150315 |
3/Packung | Schwarz |
72.65 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17140311
|
Brady™
150268 |
3/Packung | Blau |
72.65 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17130351
|
Brady™
150314 |
3/Packung | Braun |
72.65 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17120281
|
Brady™
150223 |
3/Packung | Grün |
72.65 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17110281
|
Brady™
150222 |
3/Packung | Orange |
72.65 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17130381
|
Brady™
150353 |
3/Packung | Violett |
72.65 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17140331
|
Brady™
150291 |
3/Packung | Rot |
72.65 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17130311
|
Brady™
150267 |
3/Packung | Weiß |
72.65 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17130331
|
Brady™
150290 |
3/Packung | Gelb |
72.65 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Compliments the Brady™ SafeKey Padlock range and have the same features
- The new designed and innovative keying mechanism provides you much more unique key possibilities than a conventional standard safety padlock, without sacrificing a secure lockout
- The unique lock mechanism is insulated and non-conductive to protect workers from shocks when key is inserted
- The lock mechanism has 6 precision steel tumbler blades for a high number of key differences and tamper resistance
- Locks are lightweight and resist impact, temperature, chemicals and corrosion
- Their non-conductive, non-sparking body features a ribbed design for easier gripping and handling
- The colour-matched key and lock body allows a fast identification in the application
- 1 key supplied with each lock
- Key retaining (Key won’t release until the padlock shackle is securely closed)
- Custom keying, engraving, charting, Master Key and Grand Master Key are available
Spezifikation
Vorhängeschlösser mit Schlüssel | |
Nylon | |
6,4 mm | |
38 mm | |
6 | |
1,3 in. | |
33 mm |
Gleiche Schlüssel | |
0,25 in | |
1,5 in. | |
Kunststoff | |
1,5 in. | |
38 mm |