Learn More
Brady™ SafeKey Padlocks - Nylon with 38 mm Plastic Shackle, Keyed Alike
The ultimate locks for all of your safety and security needs
Marke: Brady™ 150290
Additional Details : Gewicht : 0.27100kg
Beschreibung
- Ergänzen die Palette von Brady™ SafeKey Vorhängeschlössern und haben dieselben Funktionen
- Der neu entwickelte und innovative Schlüsselmechanismus bietet Ihnen weitaus mehr einzigartige Schlüsselmöglichkeiten als ein herkömmliches Standard-Vorhängeschloss, ohne dabei auf eine sichere Verriegelung zu verzichten
- Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nicht leitend, um Mitarbeiter vor Schocks zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird
- Der Verriegelungsmechanismus verfügt über 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsspitzen und bietet dadurch eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz
- Die Schlösser sind und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
- Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design für ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung
- Die farblich abgestimmten Schlüssel und Schlosskörper ermöglichen eine schnelle Identifizierung bei der Anwendung
- Jedes Schloss wird mit 1 Schlüssel geliefert
- Schlüssel verbleibt im Schloss (Schlüssel lässt sich erst herausnehmen, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses sicher geschlossen ist)
- Benutzerdefinierte Schlüsselverwendung, Gravur, Dokumentation, Hauptschlüssel und Generalhautschlüssel sind verfügbar
Spezifikation
Vorhängeschlösser mit Schlüssel | |
Gelb | |
0,25 in | |
1,5 in. | |
Kunststoff | |
3/Packung | |
1,3 in. | |
33 mm |
Gleiche Schlüssel | |
Nylon | |
6,4 mm | |
38 mm | |
6 | |
1,5 in. | |
38 mm |