Learn More
Kolmi Hopen™ SafeFeet Polypropylene Overshoes with SkidGuard
Help prevent falls in the workplace with these skid-resistant, polypropylene overshoes.
Marke: Kolmi Hopen™ H06741B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wasserfeste und rutschfeste Sohlen
- Atmungsaktiv und leicht
- Elastischer Knöchelschutz
- Vliesstoff aus Polypropylen mit Polyethylen-Sohlen
- Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
Extragroß | |
Weiß, rosa | |
60 μm | |
ISO 13485, (EU) 2017/745 | |
34 g/m2 |
Polypropylen | |
Ja | |
Medizin, Industrie | |
400 Packungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ SafeFeet Polypropylene Overshoes with SkidGuard > SafeFeet Polypropylen-Überschuhe mit SkidGuard; Zertifizierungen/Konformität: ISO 13485, (EU) 2017/745; Farbe: Weiß, rosa; Einweg: Ja; Material: Polypropylen; Größe: XL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur