Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock-Röhrchen
GREENER_CHOICE
Der aufklappbare Deckel der Eppendorf Safe-Lock Röhrchen bietet hervorragenden Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen und verhindert jegliche Gefahr von Lecks während der Inkubation und Lagerung.
Marke:  Eppendorf™ 0030120230
103.99 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10430423
  • 110.44 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der aufklappbare Eppendorf Safe–Lock Deckel bietet einen hervorragenden Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen während der Inkubation und der Lagerung. Polypropylen bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen Ohne Gleitadditive, Weichmacher und Biozide hergestellt – Substanzen, die sich bei Konsumgütern aus Kunststoff lösen, in die Probe übergehen und die Bioassay-Ergebnisse beeinflussen können.
  • Passgenaue Deckeldichtung für minimale Verdunstung bei langer Lagerung
  • Großer, matter Deckel und matte Fläche an der Seite für einfache Beschriftung
  • Garantierte Funktionalität von -86 bis 100 °C
  • Autoklavierbar, wenn geöffnet (121 °C, 20 min.)
  • Lieferbar in loszertifizierter PCR-Reinheitsklasse, in Eppendorf Forensic DNA-Gütegrad und Biopur-Qualität für garantierte Reinheit
  • Lieferbar in Eppendorf Protein- und DNA LoBind-Material für maximale Rückgewinnung wertvoller Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 mL
Dunkelgrün
1000
-86 bis 100 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Safe-Lock-Röhrchen > Fassungsvermögen: 2 mL
Eppendorf Safe-Lock-Röhrchen sind Einwegprobenröhrchen, die gemäß EN 14254:2004 als Primärgefäß und zur Lagerung menschlicher Proben vorgesehen sind, mit Ausnahme von Blutproben für die In-vitro-Diagnostik. Eppendorf Safe-Lock-Röhrchen sind nur für den Gebrauch durch geschultes und qualifiziertes Personal vorgesehen.