Learn More
Eppendorf™ Mikro-Teströhrchen
GREENER_CHOICE
Diese Mikroröhrchen aus Polypropylen eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Eppendorf™ Mikroteströhrchen Safe Lock verfügen über einen Eppendorf Safe-Lock Deckel mit Scharnieren für außergewöhnlichen Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen während der Inkubation und Lagerung.
74.60 CHF - 110.44 CHF
Spezifikation
Material Polypropylen
Temperaturbereich (metrisch) –86 bis 100 ° °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10663981
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030120221
Blau 2 ml
110.44 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10768371
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030121147
Grün 0.5 ml
77.58 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10058770
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030120213
Rot 2 ml
104.42 CHF
1000 Stück
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
10547381
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030120205
Gelb 2 ml
104.42 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10421193
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030121112
Gelb 0.5 ml
74.60 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10490993
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030121139
Blau 0,5 mL
74.60 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eppendorf Klappdeckel mit Sicherheitsverschluss verhindert eine ungewollte Öffnung des Deckels während der Inkubation und Aufbewahrung
  • Polypropylen verfügt über hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Belastungen und extreme Temperaturen
  • Ohne Formentrennmittel, Weichmacher oder Biozide hergestellt, die sich negative auf Bioassays auswirken könnten
  • g-Safe™: Hervorragende Stabilität bei der Zentrifugation bis 30,000 × g verhindert Probenverlust durch Röhrchenbruch und bietet zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben
  • Präzise Versiegelung des Deckels für minimale Verdampfungsraten bei der langfristigen Lagerung
  • Großer Deckel und Seitenfläche für einfache Markierung mattiert
  • Garantierte Funktionalität von -86 bis +100 °C
  • Im offenen Zustand autoklavierbar (121 °C, 20 min)
  • In chargenzertifiziertem Reinheitsgrad PCR-rein, Eppendorf forensische DNA-Gütegrad und Biopur Qualität erhältlich
  • Lieferbar in Eppendorf Protein und DNA LoBind-Material für maximale Rückgewinnung bei wertvollen Proben
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
–86 bis 100 ° °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Mikro-Teströhrchen