Learn More
Saccharin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10447730
Zum Warenkorb hinzufügen
Saccharin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10447730
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10447730
Marke: Thermo Scientific Acros 149001000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-07-2
Summenformel C7H5NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 183.18
InChI-Schlüssel CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinoseMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5143
ChEBI CHEBI:32111
IUPAC-Name 1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-3-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saccharin
Schmelzpunkt 226.0°C to 230.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% (105°C, 2 hrs) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 27,168
Merck Index 15,8445
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g/31mL alcohol - 1g/12mL acetone, 1g/50mL glycerol, soluble in amyl acetate and ethyl acetate, slightly soluble in chloroform and ether, soluble in dil. solution of ammonia
Formelmasse 183.18
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2025 Catalog Number149000025,149001000,149005000
ChargennummerA0460629 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2024 Catalog Number149000025,149001000,149005000
ChargennummerA0440985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2023 Catalog Number149000025,149001000,149005000
ChargennummerA0403075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number149000025,149001000,149005000
ChargennummerA0411180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number149000025,149001000,149005000
Name des Produkts
Saccharin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >