Learn More
Thermo Scientific™ Sabouraud-Dextrose-Agar
Isolieren, kultivieren und differenzieren Sie Dermatophyten, andere Pilze und Hefen, wie etwa Candida albicans, auf einem gebrauchsfertigen Fertignährboden.
23.10 CHF - 34.55 CHF
Spezifikation
Produkttyp Agar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Format Herstellungsort Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Format Herstellungsort Preis Menge & Verfügbarkeit  
11963662
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
PO0410B
10 Stück/Packung 90 mm-Platte Vereinigtes Königreich
34.55 CHF
10 Packungen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10230103
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
PO5001A
10/Pckg. 90mm-Einzelplatte Deutschland
23.10 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Isolieren, Kultivieren und Differenzieren von Dermatophyten, Pilzen und Hefen wie Candida albicans mit dem Thermo Scientific™ Sabouraud Glucose-Agar mit saurem pH-Wert.
Pilze behalten ihr typisches Aussehen in der Kultur bei und können daher anhand makroskopischer Standardeigenschaften leicht identifiziert werden. Infektionen durch Candida spp. sind vielfältig und reichen von oberflächlichem und lokalem bis zu tiefem und weit verbreitetem Befall. Candida albicans und Candida glabrata stellen 70 – 80 % der Hefe-Isolate von Patienten mit invasiver Erkrankung dar. Dieses Kulturmedium, das auch in Pulverform erhältlich ist, kann in der Umweltüberwachung und für Sterilitätstests verwendet werden. Es ermöglicht die rasche Umsetzung korrektiver Maßnahmen, wenn bei der Prozesskontrolle eine inakzeptabel hohe mikrobielle Belastung auffällt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
Agar
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 14 Wochen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sabouraud-Dextrose-Agar