Learn More
BD Sabouraud-Dextrose-Agar mit Chloramphenicol und Cycloheximid
BD Sabouraud-Agar mit Chloramphenicol und Cycloheximid ist ein von Sabouraud für die Kultivierung von Dermatophyten entwickeltes Universalmedium.
Marke: BD 255504
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- BD Sabouraud-Agar mit Chloramphenicol und Cycloheximid ist ein für die Kultivierung von Dermatophyten entwickeltes Universalmedium.
- Der niedrige pH-Wert von ca. 5,6 und die hohe Glukosekonzentration sind für das Wachstum aller Pilze günstig.
Spezifikation
Sabouraud-Agar | |
Pankreatischer Verdau von Casein 5,0 g/l, peptischer Verdau von Tiergewebe g/l, Glucose 40,0 g/l, Chloramphenicol 0,05 g/l, Cycloheximid 0,4 g/l, Agar 23,5 g/l |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Sabouraud-Dextrose-Agar mit Chloramphenicol und Cycloheximid > Sabouraud-Agar; Menge: 20 Platten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur