Learn More
Thermo Scientific™ S58-A Festwinkelrotor
Nutzen Sie die hohe Gravitationskraft und die Drehzahlen von 58.000 U/min des Thermo Scientific™ S58-A Festwinkelrotors.
Marke:  Thermo Scientific™ 45866
27034.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12161670
  • 27034.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nutzen Sie die hohe Gravitationskraft und die Drehzahlen von 58.000 U/min des Thermo Scientific™ S58-A Festwinkelrotors.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX Mikro-Ultrazentrifuge der 150 Serie, Mikro-Ultrastandzentrifuge der MX Serie
Empfohlen für:
Subzelluläre Isolierungen und Pelletierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S58-A Festwinkelrotor
Festwinkelrotor
288.959 × g
76,9 mm
50
16 mm
35 °
148.800 × g
Aluminium
8 x 13,5 ml
58.000 U/min
39,6 mm
18 mm
4,2 lb. (1,9 kg)
219.067 × g
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ S58-A Festwinkelrotor > S58-A Festwinkelrotor