Learn More
Thermo Scientific™ S55-S Ausschwingrotor
Kapazität von 4 x 2,2 ml und Drehzahlen von bis zu 55.000 U/min Er wird für die DNA/RNA-Isolierung, Dichtegradienten und Pelletierung von kleinen Partikeln empfohlen.
Marke:  Thermo Scientific™ 45594
21306.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12121670
  • 21306.00 CHF / 1 Stück
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Aktionscode 24069 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Erreichen Sie eine Kapazität von 4 x 2,2 ml und Drehzahlen von bis zu 55.000 U/min mit dem Thermo Scientific™ S55-S Ausschwingrotor. Er wird für die DNA/RNA-Isolierung, Dichtegradienten und Pelletierung von kleinen Partikeln empfohlen.
Merkmale:
  • Kapazität: 4 × 2,2 ml
  • Max. Geschwindigkeit/RZB: 55.000 U/min/275.458 × g
  • K-Faktor: 43,8
  • Winkel: 180°
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX Mikro-Ultrazentrifuge der 150 Serie, Mikro-Ultrastandzentrifuge der MX Serie
Empfohlen für:
DNA/RNA-Isolierung, Dichtegradienten und Pelletierung von kleinen Partikeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S55-S Ausschwingrotor
Ausschwingrotor
258.826 × g
76,6 mm
43,8
11 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX und MX Plus Mikro-Ultrazentrifugen
206.114 × g
Aluminium
4 x 2,2 ml
55.000 U/min
45,4 mm
44 mm
2,6 lb. (1,19 kg)
180°
153.403 × g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ S55-S Ausschwingrotor > S55-S Ausschwingrotor aus Aluminium