Learn More
Thermo Scientific™ S120-VT Vertikalrotor
Dieser Rotor mit einer Kapazität von acht Plätzen, der 120.000 U/min und 500.237 x g erreichen kann, unterstützt viele verschiedene Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 45593
Artikelnummer. 12111670
  • 21733.13 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ S120-VT Vertikalrotor, ein Rotor mit einer Kapazität von acht Plätzen, der 120.000 U/min und 500.237 x g erreichen kann, unterstützt viele verschiedene Anwendungen.
Inhalt:
  • 2 ml Polyallomer Re-SealTM Röhrchen (2 Packungen mit je 50 Stck.)
  • Krone (8 Packungen mit je 1 Stck.)
  • Stopfen (1 Packung mit 10 Stck.)
  • Schraubenschlüssel, Rotordeckel-Schraubenschlüssel und Drehmomentschlüssel
  • Werkzeug zum Herausnehmen
  • Rotordeckel (8 Packungen mit je 1 Stck.)
  • Bedienungshandbuch
  • Rotorhaltevorrichtung
  • Vakuumfett
  • Schmierstoff
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikro-Ultrastandzentrifuge der MX Serie, Mikro-Ultrastandzentrifuge der MTX Serie 150
Empfohlen für:
Kleinvolumige isopyknische Banden oder CsCI/DNA-Isolierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S120-VT Vertikalrotor
Festwinkelrotor
500.237 × g
31,1 mm
7,9
11 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX und MX Plus Mikro-Ultrazentrifugen
410.162 × g
Titan
8 x 2 ml
120.000 U/min
19,9 mm
32 mm
1,4 lb. (0,63 kg)
320.088 × g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ S120-VT Vertikalrotor > Vertikalrotor