Learn More
Thermo Scientific™ S120-AT3 Festwinkelrotor
Verarbeiten Sie große Kapazitäten (14 x 0,5 ml) mit diesem kleinen Festwinkelrotor.
Marke: Thermo Scientific™ 45584
22311.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verarbeiten Sie große Kapazitäten (14 x 0,5 ml) mit dem Thermo Scientific™ S120-AT3 Festwinkelrotor, ein Festwinkelrotor mit kleinem Volumen.
Merkmale:
- Festwinkelrotor (30°) aus Titan
- Kapazität: 14 × 0,5 ml
- Max. Drehzahl/RZB: 120.000 U/min/649.826 × g
- K-Faktor: 7,8
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX Mikro-Ultrazentrifuge der 150 Serie, Mikro-Ultrastandzentrifuge der MX Serie
Empfohlen für:
Verarbeitung von Lipoproteinen und Nukleinsäuren
Spezifikation
S120-AT3 Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
649.826 × g | |
40,4 mm | |
7,8 | |
8 mm | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX und MX Plus Mikro-Ultrazentrifugen | |
534.015 × g |
Titan | |
14 x 0,5 ml | |
120.000 U/min | |
25,9 mm | |
34 mm | |
1,3 lb. (00,57 kg) | |
30° | |
416.596 × g |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
69Stunden
1Minuten
34Sekunden
46