Learn More
S100B Mouse, Clone: SH-B1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 6285-MSM6-P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15970848
  • 523.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
S100B
Cytoplasmic and Nuclear
SH-B1
Unconjugated
XP_016883913
Mouse
10-12kDa
Protein A/G Purified
RUO
6285
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
S100B
Purified bovine brain S100 protein
Brain, Melanoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.