missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100B Mouse, Clone: SH-B1, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

234.00 CHF - 523.00 CHF

Spezifikation

Antigen S100B
Klon SH-B1
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15960848
Unterlagen ansehen
EnquireBio
6285-MSM6-P0
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15970848
Unterlagen ansehen
EnquireBio
6285-MSM6-P1
100 μg
523.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

S100B
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
6285
Purified bovine brain S100 protein
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
10-12kDa
SH-B1
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
XP_016883913
S100B
IgG1 κ
Protein A/G Purified
Cytoplasmic and Nuclear
Brain, Melanoma
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt