Learn More
s-Trioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10636152
Zum Warenkorb hinzufügen
s-Trioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636152
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10636152
Marke: Thermo Scientific Acros 140295000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-88-3
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00006563
InChI-Schlüssel BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
PubChem CID 8081
ChEBI CHEBI:38043
IUPAC-Name 1,3,5-Trioxan
SMILES C1OCOCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material s-Trioxane
Schmelzpunkt 61.0°C to 62.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 114.0°C to 116.0°C
Flammpunkt 45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 19,381
Merck Index 15,9906
Relative Dichte 1.17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water: 221g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ether,ketones,acetone,,chlorinatid and aromatic hydrocarbons,and,other organic solvents,slightly soluble in pentane and petr.ether
Sublimationspunkt 0115.0°C
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalle oder kristalline Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number140295000,140290051,140291000,140290020
ChargennummerA0456629 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2023 Catalog Number140295000,140290050,140290051,140291000,140290020
ChargennummerA0455584 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2023 Catalog Number140295000,140290050,140290051,140291000,140290020
ChargennummerA0456275 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2023 Catalog Number140295000,140290050,140290051,140291000,140290020
ChargennummerA0399232 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number140295000,140290050,140290051,140291000,140290020
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • s-Trioxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,3,5-Trioxane
Name des Produkts
s-Trioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >