Learn More
(S)-(-)-Tetrahydrofuran-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15472739
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-(-)-Tetrahydrofuran-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472739
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15472739
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66392.03
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 168395-26-4 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 168395-26-4
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
MDL-Nummer MFCD07369984
InChI-Schlüssel BOTREHHXSQGWTR-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, 3s-oxolane-3-carboxylic acid, s-tetrahydro-3-furancarboxylic acid, s-tetrahydro-3-furoic acid, s-tetrahydro-furan-3-carboxylic acid, 3s-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, l-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 3s, 3s-3-oxolanecarboxylic acid, s, ?-tetrahydro-3-furancarboxylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 40784874
IUPAC-Name Oxolan-3-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-Tetrahydro-3-furoic acid
Farbe Gelb bis Braun
Menge 1 g
Beilstein 1281203
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ29A050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH66392.03
ChargennummerQ16H002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH66392.03
ChargennummerT21D031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH66392.03
Name des Produkts
(S)-(-)-Tetrahydrofuran-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >