Learn More
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät
Entwickelt mit modernster mikroprozessorgesteuerter Ultraschallreinigung und Wisch-Technologie. Fisherbrand™ Ultraschallreiniger der S-Serie bieten ein umfangreiches Sortiment von analogen Ultraschallbädern mit oder ohne Aufheizen, sodass die Ansprüche an Laborforschung, Sonochemie und Entgasungsanwendungen erfüllt werden.
Marke:  Fisherbrand™ 1004631
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10692353
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Lange Lebensdauer durch lochfraßbeständige Edelstahltanks
  • LED-Display zeigt eingestellte und Restzeit sowie voreingestellte und tatsächliche Temperatur
  • Ergonomisch geformte Kunststofftragegriffe
  • Die neu entwickelte Abdeckung reduziert Geräusche und beschleunigt den Aufwärmprozess
  • Einfaches Ablaufen der Reinigungsflüssigkeit durch den Ablauf mit Drehverschluss an der Seite
  • Das Bedienfeld ist so positioniert, dass keine Flüssigkeit in die Elektronik gelangen kann
  • Funktionstaste für Entgasung
  • 80 kHz für verlängerte Reinigungszeit, ideal zur Behandlung von sehr kleinen und empfindlichen Gegenständen
  • Edelstahlkorb und Kunststoffabdeckung separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
V2A Edelstahlgehäuse und V2A Edelstahlbehälter
2,75 L
230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 280 W
Elmasonic S 30 (H)
3.3 kg
230 V AC
214 H x 300 B x 179 T (mm)
Labor, Medizinsektor, Dentallabor, Schmuck, Uhren, Augenoptik, Werkstatt und Service, Industrie
30 bis 80 °°C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät > Fassungsvermögen: 2,75 l; ohne Heizung