Learn More
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät
Entwickelt mit modernster mikroprozessorgesteuerter Ultraschallreinigung und Wisch-Technologie. Fisherbrand™ Ultraschallreiniger der S-Serie bieten ein umfangreiches Sortiment von analogen Ultraschallbädern mit oder ohne Aufheizen, sodass die Ansprüche an Laborforschung, Sonochemie und Entgasungsanwendungen erfüllt werden.
Marke:  Fisherbrand™ 1005507
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10611983
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Gegen Kavitätenkorrosion beständige Wanne aus Edelstahl sorgt für lange Lebensdauer
  • LED-Anzeige für eingestellte und verbleibende Zeitdauer und Soll- und Ist-Temperatur
  • Ergonomisch gestaltete Tragegriffe aus Kunststoff
  • Neugestaltetes Gehäuse reduziert Betriebsgeräusche und beschleunigt das Aufwärmen
  • Problemloses Ablassen der Reinigungsflüssigkeit über einen seitlichen Ablasskanal mit Drehscheibe
  • Anordnung des Bedienfelds verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in die Elektronik
  • Funktionstaste für Entgasen
  • 80 kHz für längere Reinigungszeit, ideal zur Behandlung sehr kleiner und empfindlicher Gegenstände
  • Edelstahlwanne und Kunststoffabdeckung sind separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
V2A Edelstahlgehäuse und V2A Edelstahlbehälter
0,8 L
230 V Wechselstrom, 90 W
Elmasonic S 10 (H)
2 kg
230 V AC
178 H x 206 B x 116 T (mm)
Labor, Medizinsektor, Dentallabor, Schmuck, Uhren, Augenoptik, Werkstatt und Service, Industrie
30 °C bis 80 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät > Fassungsvermögen: 0,8 l; ohne Heizung