Learn More
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät
Mit modernster mikroprozessorgesteuerter Ultraschallreinigungs- und Sweep-Technologie. Fisherbrand™ S 10 H Ultraschallreinigungsgeräte sind anwenderfreundlich und mit einem unkomplizierten Bedienfeld sowie einer LED-Anzeige für die Ultraschallfunktion ausgestattet.
Marke: Fisherbrand™ 1001214
Beschreibung
- Leistungsstarke 37 kHz Sandwich-Wandlersysteme
- Reinigungstank aus kavitationsbeständigem Edelstahl
- Spritzwassergeschützt/wasserfest
- Drehknopf zur Einstellung von Dauer- und Kurzzeitbetrieb von 1 bis 30 min
- Ultraschallbetrieb mit Temperaturregelung
- Sweep-Funktion für eine optimierte Schallfeldverteilung in der Reinigungsflüssigkeit
- Entgasungsfunktion für die effiziente Entgasung der Reinigungsflüssigkeit
Spezifikation
Edelstahl | |
116 mm | |
230 V Wechselstrom, 90 W | |
Elmasonic S 10 (H) | |
2 kg |
0.8 l | |
116 L x 206 B x 178 H (mm) | |
178 mm | |
30 bis 80 °C | |
206 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät > 116 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur