Learn More
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät
Mit modernster mikroprozessorgesteuerter Ultraschallreinigungs- und Sweep-Technologie. Fisherbrand™ S 10 H Ultraschallreinigungsgeräte sind anwenderfreundlich und mit einem unkomplizierten Bedienfeld sowie einer LED-Anzeige für die Ultraschallfunktion ausgestattet.
Marke: Fisherbrand™ 1002006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gegen Kavitätenkorrosion beständige Wanne aus Edelstahl sorgt für lange Lebensdauer
- LED-Anzeige für eingestellte und verbleibende Zeitdauer und Soll- und Ist-Temperatur
- Ergonomisch gestaltete Tragegriffe aus Kunststoff
- Neugestaltetes Gehäuse reduziert Betriebsgeräusche und beschleunigt das Aufwärmen
- Problemloses Ablassen der Reinigungsflüssigkeit über einen seitlichen Ablasskanal mit Drehscheibe
- Anordnung des Bedienfelds verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in die Elektronik
- Funktionstaste für Entgasen
- 80 kHz für längere Reinigungszeit, ideal zur Behandlung sehr kleiner und empfindlicher Gegenstände
- Edelstahlwanne und Kunststoffabdeckung sind separat erhältlich
Spezifikation
V2A Edelstahlgehäuse und V2A Edelstahlbehälter | |
4,25 L | |
230 V Wechselstrom, 340 W | |
Elmasonic S 40 (H) | |
4 kg |
230 V AC | |
264 H x 300 B x 179 T (mm) | |
Labor, Medizinsektor, Dentallabor, Schmuck, Uhren, Augenoptik, Werkstatt und Service, Industrie | |
30 °C bis 80 °C |
Videos
-
Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
-
Fisherbrand Ultrasonic baths S series
Fisherbrand Operating manual S series ultrasonic baths
DateigrößeVersion: 882 kB
ELM007 ULTRASCHALLBAD ELMASONIC S
DateigrößeVersion: 854.5 kB
ELM007 MODOP
DateigrößeVersion: 912.5 kB
ELM012 ELMA TEC CLEAN A2
DateigrößeVersion: 25 kB
Fisherbrand Essentials - Ultrasonic cleaning baths
DateigrößeVersion: 19.3 MB
ELM028 FB-Flyer-S D-WesternEurope2
DateigrößeVersion: 2.4 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät > Fassungsvermögen: 4,25 l; mit Heizung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur