Learn More
(S)-(-)-sec-Phenethylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1445-91-6 | C8H10O | 122.17 g/mol
35.90 CHF - 384.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1445-91-6 |
---|---|
Summenformel | C8H10O |
Molekulargewicht (g/mol) | 122.17 |
MDL-Nummer | MFCD00064264 |
InChI-Schlüssel | WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N |
Synonym | s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1s-1-phenylethanol, 1s-1-phenylethan-1-ol, unii-2mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-olMehr anzeigen |
PubChem CID | 443135 |
ChEBI | CHEBI:16346 |
SMILES | C[C@H](O)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10712261
|
Thermo Scientific Acros
217790010 |
1 g | Glasflasche |
35.90 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10501164
|
Thermo Scientific Acros
217790050 |
5 g | Glasflasche |
95.85 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10289723
|
Thermo Scientific Acros
217790250 |
25 g | Glasflasche |
384.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chirales DerivatisierungsreagenzChemische Identifikatoren
1445-91-6 | |
122.17 | |
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N | |
443135 | |
C[C@H](O)C1=CC=CC=C1 |
C8H10O | |
MFCD00064264 | |
s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1s-1-phenylethanol, 1s-1-phenylethan-1-ol, unii-2mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-olMehr anzeigen | |
CHEBI:16346 |
Spezifikation
(S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol | |
98.5 | |
9°C to 11°C | |
1.0100g/mL | |
85°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5CH(CH3)OH | |
MFCD00064264 | |
1.01 | |
-42.5 | |
Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol | |
C[C@H](O)C1=CC=CC=C1 | |
122.17 | |
CHEBI:16346 | |
99% |
1445-91-6 | |
100.0 | |
Farblos | |
98°C (20.0 mmHg) | |
Echt | |
C8H10O | |
1.5260 to 1.528 | |
06, IV, 3029 | |
−42.50 (20.00°C neat) | |
s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1s-1-phenylethanol, 1s-1-phenylethan-1-ol, unii-2mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-ol | |
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N | |
(1S)-1-Phenylethanol | |
443135 | |
122.17 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.