Learn More
(S)-(-)-Propranolol hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
100 mg
Beschreibung
More active enantiomer of the β-adrenoceptor antagonist propranolol .
Racemate, R-enantiomer and Glycol Metabolite also available.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-Propranolol hydrochloride |
CAS | 4221-03-8 |
Summenformel | C5H10O2. |
Menge | 100 mg |
Synonym | pentanal, 5-hydroxy, 5-hydroxy-pentanal, 5-?hydroxypentanal, 5-hydroxyvaleraldehyde, cas |
InChI-Schlüssel | CNRGMQRNYAIBTN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(CCO)CC=O |
IUPAC-Name | 5-hydroxypentanal |
Molekulargewicht (g/mol) | 102.13 |
PubChem CID | 20205 |
Mehr anzeigen |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
(S)-(-)-Propranolol hydrochloride, Tocris Bioscience™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu