Learn More
(S)-(+)-Prolinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11322267
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-(+)-Prolinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322267
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11322267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09779.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 23356-96-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in Chloroform.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23356-96-9
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.149
MDL-Nummer MFCD00005255
InChI-Schlüssel HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-prolinol, l-+-prolinol, s-pyrrolidin-2-ylmethanol, s-+-2-pyrrolidinemethanol, s-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol, l +-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-+-2-hydroxymethyl pyrrolidine, s-+-prolinol
PubChem CID 640091
IUPAC-Name [(2S)-pyrrolidin-2 -yl]methanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Prolinol
Brechungsindex 1.4853
Dichte 1.025
Siedepunkt 74°C to 76°C (2mmHg)
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Menge 1 g
Flammpunkt 86°C (186°F)
Optische Drehung +31° (c=1 in Toluene)
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Beilstein 79843
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water. Soluble in chloroform.
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10190874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerL09779.03,L09779.14,L09779.06
Chargennummer10245210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 ArtikelnummerL09779.03,L09779.14,L09779.06
Chargennummer10243073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2022 ArtikelnummerL09779.03,L09779.14,L09779.06
Chargennummer5002V27U Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL09779.03,L09779.14,L09779.06
Chargennummer5003A13V Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL09779.03,L09779.14,L09779.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-Prolinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-(Pyrrolidin-1-yl)methanol
Name des Produkts
(S)-(+)-Prolinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >