Learn More
(S)-(-)-Nicotin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(S)-(-)-Nicotine is utilized as a therapeutic agent to eliminate smoking with the damage it does to health. It is widely used as a drug to enhance the memory or other cognition functions, which is second to caffeine. Lesser levels of nicotine given in the form of gum, may help to eliminate smoking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Äther und Petrolether.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und lichtempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-(-)-Nicotine |
Schmelzpunkt | °C to 79°C |
Dichte | 1.017 |
Siedepunkt | 245°C to 248°C |
Flammpunkt | 101°C (213°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Brechungsindex | 1.5265 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1654 |
Beilstein | 82109 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- (S)-(-)-Nicotine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nicotine