Learn More
S-n-Propylthioacetat, 98+%, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11464937
S-n-Propylthioacetat, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11464937
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11464937
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21875.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2307-10-0
Summenformel C5H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 118.19
MDL-Nummer MFCD00039937
InChI-Schlüssel SBWFWBJCYMBZEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-propyl thioacetate, propyl thioacetate, ethanethioic acid, s-propyl ester, propyl thiolacetate, s-n-propyl thioacetate, acetic acid, thio-, s-propyl ester, unii-y7284nz6ep, 1-propylsulfanyl ethanone, n-propyl thio acetate, fema no. 3385
PubChem CID 61295
IUPAC-Name S-Propyl-ethanthioat
SMILES CCCSC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-n-Propyl thioacetate
Dichte 0.971
Siedepunkt 137°C to 139°C
Brechungsindex 1.46
Menge 5 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1740765
Formelmasse 118.2
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • S-n-Propyl thioacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: S-n-Propyl thioacetate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
S-n-Propylthioacetat, 98+%, Thermo Scientific™ >