Learn More
S-Methylpyridin-4-Carbothioimidathydriodid, 96 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15489325
S-Methylpyridin-4-Carbothioimidathydriodid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15489325
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15489325
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51774.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185165-63-2
Summenformel C7H9IN2S
Molekulargewicht (g/mol) 280.127
MDL-Nummer MFCD12026517
InChI-Schlüssel CDHPZLSIZALDRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methyl-4-pyridylthioimidate hydroiodide, 4-methylsulfanylcarboximidoylpyridine hydroiodide, s-methyl pyridine-4-carbothioimidate hydriodide
PubChem CID 46736575
IUPAC-Name Methylpyridin-4-carboximidothioat; Hydroiodid
SMILES CSC(=N)C1=CC=NC=C1.I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Methyl pyridine-4-carbothioimidate hydriodide
Schmelzpunkt 182°C to 186°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 280.13
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA13W008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Artikelnummer
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
S-Methylpyridin-4-Carbothioimidathydriodid, 96 %, Thermo Scientific™ >