Learn More
S-(+)-Mandelsäure, ,99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11487337
Zum Warenkorb hinzufügen
S-(+)-Mandelsäure, ,99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487337
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11487337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15061.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
(S)-(+)-Mandelic acid is a versatile reagent used in the resolution of racemates and the preparation of amides, Pharmaceutical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(+)-Mandelsäure ist ein vielseitiges Reagenz, das bei der Auflösung von Racematen und der Herstellung von Amiden, pharmazeutischen Zwischenprodukten verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17199-29-0
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD00004495
InChI-Schlüssel IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 439616
ChEBI CHEBI:32800
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Mandelic acid
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥99%
Menge 5 g
Optische Drehung +155° (c=5 in Water)
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerF3468A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15061.06,A15061.22,A15061.14
Chargennummer10210765 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15061.06,A15061.22,A15061.14
Chargennummer90008467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15061.06,A15061.22,A15061.14
ChargennummerU10D015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15061.06,A15061.22,A15061.14
Chargennummer10197486 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15061.06,A15061.22,A15061.14
Name des Produkts
S-(+)-Mandelsäure, ,99+ %, Thermo Scientific Chemicals >