Learn More
S-Ethylthiopropionat, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11471407
S-Ethylthiopropionat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11471407
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11471407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24918.22
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2432-42-0
Summenformel C5H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 118.194
MDL-Nummer MFCD00027016
InChI-Schlüssel HNEVHBHRLCAKKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-ethyl thiopropionate, ethyl thiopropionate, propanethioic acid, s-ethyl ester, thiopropionic acid s-ethyl ester, 1-ethylsulfanyl propan-1-one, ethanethiol propionate, acmc-1ceeh, propanethioicacid,s-ethylester, thiopropionic acid, s-ethyl ester, propanethioic acid,s-ethyl ester
PubChem CID 75513
IUPAC-Name S-Ethyl-propanthioat
SMILES CCC(=O)SCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Ethyl thiopropionate
Dichte 0.958
Siedepunkt 137°C to 138°C
Flammpunkt 27°C (80°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.459
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1740740
Formelmasse 118.2
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
S-Ethylthiopropionat, 97 %, Thermo Scientific™ >