Learn More
S-Ethylthiopropionat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | S-Ethyl thiopropionate |
Dichte | 0.958 |
Siedepunkt | 137°C to 138°C |
Flammpunkt | 27°C (80°F) |
Geruch | Stench |
Brechungsindex | 1.459 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1740740 |
Formelmasse | 118.2 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
S-Ethylthiopropionat, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur