Learn More
S-Ethylthioacetat, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | S-Ethyl thioacetate |
Siedepunkt | 116°C to 117°C |
Flammpunkt | 20°C (68°F) |
Geruch | Stench |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1737643 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water |
Formelmasse | 104.18 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Name des Produkts
S-Ethylthioacetat, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur