Beschreibung
- Speziell entwickelt für sterile oder paarweise verpackte Handschuhe
- Die Handschuhe werden auf First-in-first-out-Basis abgegeben
- Ein schräger Deckel mit einem Scharnier über die volle Länge, für einen konstanten HEPA-Luftstrom
- Wandmontage mit Schwerlast-Wandhalterung möglich (im Lieferumfang enthalten)
- Beflammte Kanten für eine glatte Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Handschuhspender |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (T x B x H) innen | 12 x 14 x 16 Zoll |
Aufnahmevermögen | Paarweise steril verpackte Handschuhe |
Material | PETG |
Mounting | Löcher in Schlüssellochform |
No. of Compartments | 2 |
Product Style | Beladung von oben |
Enthält | Schwerlast-Wandhalterung |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,25 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
S-Curve™ Handschuhspender mit zwei Fächern
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur