Learn More
S-Curve™ BD-700 Haarnetzspender
Click to view available options
Material:
PETG
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus durchsichtigem Acryl mit einer Dicke von 1/8 in. (0,3 cm)
- Langes Scharnier für mehr Stabilität
- Glatte, beflammte Kanten
- Extragroße rechteckige Öffnung für einfachen Zugriff
- Freistehen oder an der Wand montierbar
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Haarnetzspender |
Farbe | Durchsichtig |
Tiefe (angloamerikanisch) | 6 Zoll |
Tiefe (metrisch) | 15,2cm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 15,24 x 30,4 x 30,4 cm (6 x 12 x 12 Zoll) |
Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
Breite (metrisch) | 30,4cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 12 in. |
Höhe (metrisch) | 30,4cm |
Material | PETG |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
S-Curve™ BD-700 Haarnetzspender
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur