Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps
GREENER_CHOICE
SCAT SafetyWasteCaps für das sichere Sammeln Ihrer HPLC-Abfälle. Für maximale Sicherheit und Effizienz beim Arbeiten mit gesundheitsschädlichen Flüssigkeiten. Mit zahlreichen Optionen zum Anschluss unterschiedlicher Schlauchdurchmesser.
Marke:  SCAT™ 107913
108.34 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10861511
  • 138.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Frei drehendes 360°-PTFE-Gehäuse, beständig gegen aggressive Medien
  • Abluftfiltersystem gegen schädliche Dämpfe
  • Fittings und Rohrverbinder in verschiedenen Größen
  • Flexibles System
  • Zeitersparnis beim Wechseln der Abfallbehälter bei fixierten Röhrchen
  • Laborsicherheit, technische Schutzeinrichtungen, optimaler Schutz beim Sammeln von Flüssigabfall
  • Kosteneffizienz
  • Großes Zubehörsortiment, optional: Trichterverwendung, Füllstandskontrolle, die ein Überlaufen der Behälter verhindert
  • Großes Portfolio an Gewindegrößen, geeignet für Abfallbehälter von verschiedenen Herstellern
  • Sichere Entsorgung von HPLC-Abfällen
  • Hohe Arbeitsleistung
  • Persönliche Schutzausrüstung, Hautkontakt mit organischen Lösungsmitteln vermeiden, Arbeitssicherheit, Ergonomie
  • Versiegelte Flaschen und Behälter
  • Ein angenehmes Arbeitsklima schaffen
Spezifikation
Spezifikation
Black
Abfallentsorgungsbehälter
PTFE
Safety Waste Cap
HPLC-Entsorgungssysteme
3 x 2,3/3,2 mm AD, Verbindungsstück für Abluftfilter
S70/71
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ Safety Waste Caps > Safety Waste Caps; Größe: S70/71; Lieferumfang: 3 x 2,3/3,2 mm AD, Verbindungsstück für Abluftfilter