Learn More
Branson Ultrasonics™ Analog Sonifier Modell 450-CE 7/2 Tapped 12,7mm
Ideales Gerät für die Zelllyse, Gewebezerkleinerung und Homogenisierung. Branson Ultrasonics™ S-450A Modell Sonifier™ Analog Cell Disrupter hat ein maximales Volumen von 500 ml.
Marke: Branson Ultrasonics™ 159-063-675
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Maximales Volumen von 500 ml
- Minimales Volumen von 1 ml
- Analogsteuerung
- 3.2 mm-Mikrospitze
- Der Lautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten und wird als Zubehör empfohlen.
Spezifikation
400 W | |
500 ml | |
Analog gesteuerter Sonator/Zelldisruptor | |
8.5 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Analog Sonifier Modell 450-CE 7/2 Tapped 12,7mm > Wirkleistung: 400 W, Gewicht: 8.5 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur