Learn More
(S)-4 -(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinon, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15472438
(S)-4 -(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7037306
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15472438
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56017.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1 H)-oxazolidinon ist ein Zwischenprodukt von Zolmitriptan (sc-220415), das als neuartiger Inhibitor des Cytochrom-P-450 Enzyms Aromatase fungiert.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152305-23-2
Summenformel C10H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.218
MDL-Nummer MFCD03411476
InChI-Schlüssel WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Synonym s-4-4-aminobenzyl oxazolidin-2-one, s-4-4-aminobenzyl-2-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-2 1h-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s-4-4-amino-benzyl-oxazolidine-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-4-aminophenyl methyl-, 4s, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxozolidin-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-2-oxazolidinone, s-4-4'-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 7099156
IUPAC-Name (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-on
SMILES C1C(NC(=O)O1)CC2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone
Schmelzpunkt 107°C to 111°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(S)-4 -(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinon, 97 %, Thermo Scientific™ >