Learn More
(S)-3-Hydroxypyrrolidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 106°C to 107°C |
Siedepunkt | 108°C to 110°C (8 mmHg) |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 123.58 |
Reinheit (%) | 97% |
Name des Produkts
(S)-3-Hydroxypyrrolidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur