Learn More
(S)-3 -Hydroxy-3-Phenylpropansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10625501
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-3 -Hydroxy-3-Phenylpropansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10625501 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10625501
Marke: Thermo Scientific Acros 412120010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 36567-72-3 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36567-72-3
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00145262
InChI-Schlüssel AYOLELPCNDVZKZ-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 3s-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, ?-3-phenylhydracrylic acid, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, benzenepropanoic acid,, a-hydroxy-,, as, s---3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, 98+%, unii-s2w4lws09c component, s-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid sum of enantiomers, gc
PubChem CID 2735057
ChEBI CHEBI:51058
IUPAC-Name (3S)-3-Hydroxy-3-Phenylpropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 116.0°C to 119.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand −22.50° (20°C c=4,CH3OH)
Spezifische Drehung − 22.50
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Nadelähnliche Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (S)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Name des Produkts
(S)-3 -Hydroxy-3-Phenylpropansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >