Learn More
(S)-3-Boc-Thiazolidin-2-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
(S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-3 -Boc-Thiazolidin-2-Carbonsäure wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
(S)-3 -Boc-Thiazolidin-2-Carbonsäure wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 90°C to 93°C |
Menge | 1 g |
Optische Drehung | −47° (c=5 in Methanol) |
Formelmasse | 233.28 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: (S)-3-Boc-thiazolidine-2-carboxylic acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(S)-3-Boc-Thiazolidin-2-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur