Learn More
(S)-3-Aminotetrahydrofuran Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (S)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride |
Schmelzpunkt | 140.0°C to 145.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 94.0 to max. 106% min. (Argentometry) |
Menge | 5 g |
Spezifische Drehung | -7.4 |
Formelmasse | 123.58 |
Reinheit (%) | 95% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (S)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride, 95%
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
(S)-3-Aminotetrahydrofuran Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur