Learn More
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidin, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 128345-57-3 | C4H10N2 | 86.14 g/mol
110.00 CHF - 341.49 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 128345-57-3 |
---|---|
Summenformel | C4H10N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 86.14 |
MDL-Nummer | MFCD00143193 |
InChI-Schlüssel | NGXSWUFDCSEIOO-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | s-3-aminopyrrolidine, s-pyrrolidin-3-amine, 3s---3-aminopyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-amine, s---3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 3s, 3s-3-aminopyrrolidine, pubchem5729, s-3-pyrrolidinamine, s-3 aminopyrrolidine |
PubChem CID | 1519351 |
SMILES | NC1CCNC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11398856
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19500.03 |
1 g |
110.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11308866
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19500.06 |
5 g |
341.49 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
128345-57-3 | |
86.14 | |
NGXSWUFDCSEIOO-UHFFFAOYNA-N | |
1519351 |
C4H10N2 | |
MFCD00143193 | |
s-3-aminopyrrolidine, s-pyrrolidin-3-amine, 3s---3-aminopyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-amine, s---3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 3s, 3s-3-aminopyrrolidine, pubchem5729, s-3-pyrrolidinamine, s-3 aminopyrrolidine | |
NC1CCNC1 |
Spezifikation
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidine | |
159°C to 160°C | |
ee 99 % | |
MFCD00143193 | |
4290648 | |
NGXSWUFDCSEIOO-UHFFFAOYNA-N | |
NC1CCNC1 | |
86.14 | |
86.14 |
128345-57-3 | |
68°C (154°F) | |
C4H10N2 | |
UN2735 | |
s-3-aminopyrrolidine, s-pyrrolidin-3-amine, 3s---3-aminopyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-amine, s---3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 3s, 3s-3-aminopyrrolidine, pubchem5729, s-3-pyrrolidinamine, s-3 aminopyrrolidine | |
−20° (Neat) | |
Pyrrolidin-3-amin | |
1519351 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318-H227
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Entzündbare Flüssigkeit.
GHS P Statement
P280-P305+P351+P338-P309-P310
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF exposed or if you feel unwell: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:AMINE, FLÜSSIGKEIT, KORROSIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT