Learn More
(S)-3-Amino-3-Phenylpropan-1-ol, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10552232
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-3-Amino-3-Phenylpropan-1-ol, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552232 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10552232
Marke: Thermo Scientific Acros 362170010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82769-76-4
Summenformel C9H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 151.21
MDL-Nummer MFCD01311768
InChI-Schlüssel SEQXIQNPMQTBGN-VIFPVBQESA-N
Synonym s-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, 3s-3-amino-3-phenylpropan-1-ol, s-1-phenyl-3-propanolamine, s-beta-phenylalaninol, s-3-phenyl-beta-alaninol, s-3-amino-3-phenyl-1-propanol, s-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, 3s-3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, pubchem13854, ksc491q5n
PubChem CID 2734520
IUPAC-Name (3S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos oder weiß
Enantiomerenüberschuss 97.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
(S)-3-Amino-3-Phenylpropan-1-ol, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific Chemicals >