Learn More
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11392577
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392577
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11392577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11711.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 98-79-3 | C5H7NO3 | 129.12 g/mol
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid is used as a building block for pharmaceuticals and asymmetric synthesis. It Is also used as a resolving agent for chiral bases and in an efficient synthesis of quinolizidine and indolizidine alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure wird als Baustein für Pharmazeutika und asymmetrische Synthese verwendet. Es wird auch als Trennungsmittel für chirale Basen und in einer effizienten Synthese von Chinolizidin- und Indolizidin-Alkaloiden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 bis 15 % bei 20 °C), Alkohol, Aceton, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-79-3
Summenformel C5H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 129.12
MDL-Nummer MFCD00005272
InChI-Schlüssel ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-pyroglutamic acid, pyroglutamic acid, pidolic acid, 5-oxo-l-proline, h-pyr-oh, 5-oxoproline, s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, l-5-oxoproline, l-proline, 5-oxo
PubChem CID 7405
ChEBI CHEBI:18183
SMILES OC(=O)C1CCC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 158°C to 162°C
Menge 500 g
Beilstein 82132
Merck Index 14,8001
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10-15% at 20°C),alcohol,acetone,dimethyl sufoxide and methanol.
Optische Drehung −10.5° (c=5 in Water)
IUPAC-Name 5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure
Formelmasse 129.12
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10162574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerL11711.14,L11711.36,L11711.22
Chargennummer10162574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 ArtikelnummerL11711.14,L11711.36,L11711.22
Chargennummer10164130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 ArtikelnummerL11711.14,L11711.36,L11711.22
Chargennummer10164130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL11711.14,L11711.36,L11711.22
ChargennummerUSLY000034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL11711.14,L11711.36,L11711.22
Name des Produkts
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >